Idebenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR13682-1G
OR13682-5G
OR13682-25G
APOSOR13682-1GEA
51
EUR
APOSOR13682-1G
APOSOR13682-5G
APOSOR13682-25G
Idebenone 98%
Idebenone
Fórmula:
C₁₉H₃₀O₅ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00274552 Número CAS: 58186-27-9 |