Print…
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-iodo-4-methylbenzoate
OR13678-100G OR13678-25G OR13678-10G
APOSOR13678-100GEA 92.8 EUR
APOSOR13678-100G APOSOR13678-25G APOSOR13678-10G
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₉IO₂
Peso Molecular: 276.07 g/mol
Ponto de Fusão: 26…29 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00230583
Número CAS: 90347-66-3