Print…
5-Hydroxy-1H-indazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR13673-25G OR13673-5G OR13673-100G
APOSOR13673-25GEA 89.9 EUR
APOSOR13673-25G APOSOR13673-5G APOSOR13673-100G
5-Hydroxy-1H-indazole 98%
5-Hydroxy-1H-indazole
Fórmula: C₇H₆N₂O
Ponto de Fusão: 186…191 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01938124
Número CAS: 15579-15-4