Print…
C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan hydrochloride
OR1366-1G OR1366-5G
APOSOR1366-1GEA 66.7 EUR
APOSOR1366-1G APOSOR1366-5G
C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride 97%
C-(2,3-Dihydrobenzofuran-2-yl)methylamine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₂ClNO
Peso Molecular: 185.66 g/mol
Ponto de Fusão: 258…259 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01659957
Número CAS: 19997-54-7