Print…
2-Chlorobenzoxazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13659-5G OR13659-1G
APOSOR13659-5GEA 24.8 EUR
APOSOR13659-5G APOSOR13659-1G
2-Chlorobenzoxazole 97%
2-Chlorobenzoxazole
Fórmula: C₇H₄ClNO
Ponto de ebulição: 201…202 °C
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 1,345 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005766
Número CAS: 615-18-9
EINECS: 210-414-5