Print…
Atropic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13658-25G OR13658-1G OR13658-5G
APOSOR13658-25GEA 89.9 EUR
APOSOR13658-25G APOSOR13658-1G APOSOR13658-5G
Atropic acid 98%
Atropic acid
Fórmula: C₉H₈O₂
Ponto de ebulição: 267 °C
Ponto de Fusão: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046531
Número CAS: 492-38-6
EINECS: 207-753-6