Print…
2,6-Diaminopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13639-100G OR13639-500G
APOSOR13639-100GEA 102 EUR
APOSOR13639-100G APOSOR13639-500G
2,6-Diaminopyridine
2,6-Diaminopyridine
Fórmula: C₅H₇N₃
Ponto de ebulição: 285 °C
Ponto de Fusão: 117…122 °C
Ponto de Inflamação: 155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006329
Número CAS: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III