Print…
Cloreto de piridínio 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13636-100G OR13636-1KG OR13636-500G OR13636-25G
APOSOR13636-100GEA 36.4 EUR
APOSOR13636-100G APOSOR13636-1KG APOSOR13636-500G APOSOR13636-25G
Cloreto de piridínio 95%
Cloreto de piridínio
Fórmula: C₅H₆ClN
Ponto de ebulição: 222…224 °C
Ponto de Fusão: 145…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012802
Número CAS: 628-13-7