Print…
4-Nitropyridine-N-oxide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR13621-100G OR13621-25G
APOSOR13621-100GEA 59.6 EUR
APOSOR13621-100G APOSOR13621-25G
4-Nitropyridine-N-oxide
4-Nitropyridine-N-oxide
Fórmula: C₅H₄N₂O₃
Ponto de Fusão: 159…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006206
Número CAS: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III