Print…
2-Methylpyridin-3-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Hydroxy-2-methylpyridine
OR13617-100G OR13617-25G OR13617-5G
APOSOR13617-100GEA 236 EUR
APOSOR13617-100G APOSOR13617-25G APOSOR13617-5G
2-Methylpyridin-3-ol 97%
2-Methylpyridin-3-ol
Fórmula: C₆H₇NO
Peso Molecular: 109.13 g/mol
Ponto de Fusão: 168…169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082538
Número CAS: 1121-25-1