Print…
4-Nitropyridin-2-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4-nitropyridine
OR13602-1G OR13602-250MG
APOSOR13602-1GEA 36.4 EUR
APOSOR13602-1G APOSOR13602-250MG
4-Nitropyridin-2-amine 98%
4-Nitropyridin-2-amine
Fórmula: C₅H₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04114148
Número CAS: 4487-50-7