Print…
2-Acetyl-6-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13601-1G OR13601-5G OR13601-25G
APOSOR13601-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13601-1G APOSOR13601-5G APOSOR13601-25G
2-Acetyl-6-methylpyridine
2-Acetyl-6-methylpyridine
Fórmula: C₈H₉NO
Ponto de ebulição: 209 °C
Ponto de Inflamação: 84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658292
Número CAS: 6940-57-4