5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR13583-1G
OR13583-5G
OR13583-250MG
APOSOR13583-1GEA
0
EUR
APOSOR13583-1G
APOSOR13583-5G
APOSOR13583-250MG
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Fórmula:
C₈H₇BrN₂ Ponto de Fusão: 185…187 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03990484 Número CAS: 156454-43-2 |