Print…
2,4,6-Trimethylbenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1357-25G OR1357-5G OR1357-100G
APOSOR1357-25GEA 0 EUR
APOSOR1357-25G APOSOR1357-5G APOSOR1357-100G
2,4,6-Trimethylbenzenesulphonamide
2,4,6-Trimethylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₉H₁₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00463245
Número CAS: 4543-58-2