Print…
4-Ethylbenzenesulphonamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1356-100G OR1356-25G OR1356-5G
APOSOR1356-100GEA 58 EUR
APOSOR1356-100G APOSOR1356-25G APOSOR1356-5G
4-Ethylbenzenesulphonamide 98%
4-Ethylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₈H₁₁NO₂S
Peso Molecular: 185.24 g/mol
Ponto de Fusão: 111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01365828
Número CAS: 138-38-5