Print…
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-tert-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR1355-25G OR1355-5G
APOSOR1355-25GEA 50.9 EUR
APOSOR1355-25G APOSOR1355-5G
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₀H₁₃ClO₂S
Peso Molecular: 232.73 g/mol
Ponto de ebulição: 165
Ponto de Fusão: 78…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007449
Número CAS: 15084-51-2
UN: 3261
ADR: 8 II