Malonato de dietilo 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR1354-10KG
OR1354-2.5KG
OR1354-500G
APOSOR1354-10KGEA
0
EUR
APOSOR1354-10KG
APOSOR1354-2.5KG
APOSOR1354-500G
Malonato de dietilo 99%
Malonato de dietilo
Fórmula:
C₇H₁₂O₄ Ponto de ebulição: 199 °C Ponto de Fusão: –51 °C Densidade: 1,055 g/cm³ (25 °C) Ponto de Inflamação: 90 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009195 Número CAS: 105-53-3 EINECS: 203-305-9 |