Print…
2-Quinolinecarbonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13512-1G OR13512-5G OR13512-25G
APOSOR13512-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13512-1G APOSOR13512-5G APOSOR13512-25G
2-Quinolinecarbonitrile 97%
2-Quinolinecarbonitrile
Fórmula: C₁₀H₆N₂
Ponto de ebulição: 160 °C/23mmHg
Ponto de Fusão: 93…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134341
Número CAS: 1436-43-7