Print…
4-Chloropicolinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1351-25G OR1351-5G
APOSOR1351-25GEA 24.8 EUR
APOSOR1351-25G APOSOR1351-5G
4-Chloropicolinic acid
4-Chloropicolinic acid
Fórmula: C₆H₄ClNO₂
Ponto de Fusão: 188…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191400
Número CAS: 5470-22-4