Print…
2-Chloro-N-phenethylacetamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13488-1G OR13488-5G
APOSOR13488-1GEA 0 EUR
APOSOR13488-1G APOSOR13488-5G
2-Chloro-N-phenethylacetamide 98%
2-Chloro-N-phenethylacetamide
Fórmula: C₁₀H₁₂ClNO
Ponto de Fusão: 67…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00245084
Número CAS: 13156-95-1