Print…
Indole-6-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1347-5G OR1347-10G
APOSOR1347-5GEA 0 EUR
APOSOR1347-5G APOSOR1347-10G
Indole-6-carbonitrile
Indole-6-carbonitrile
Fórmula: C₉H₆N₂
Ponto de Fusão: 128…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00016732
Número CAS: 15861-36-6
EINECS: 239-988-5