Print…
3-Amino-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1336-1G OR1336-250MG OR1336-5G
APOSOR1336-1GEA 0 EUR
APOSOR1336-1G APOSOR1336-250MG APOSOR1336-5G
3-Amino-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester 98%
3-Amino-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₇BClNO₂
Ponto de Fusão: 142…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659926
Número CAS: 850567-56-5