Print…
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic Acid, 3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
OR13342-1G OR13342-5G
APOSOR13342-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13342-1G APOSOR13342-5G
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₃
Peso Molecular: 195.2151 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00187209
Número CAS: 5678-45-5