Print…
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1333-250MG OR1333-100MG
APOSOR1333-250MGEA 56.7 EUR
APOSOR1333-250MG APOSOR1333-100MG
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₉H₁₂BNO₃
Ponto de Fusão: 278…280 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06659818
Número CAS: 850568-41-1