Print…
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1324-1G OR1324-250MG
APOSOR1324-1GEA 149 EUR
APOSOR1324-1G APOSOR1324-250MG
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₁₀BNO₄S
Ponto de Fusão: 136…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06659864
Número CAS: 226396-31-2