Print…
4-Amino-3-nitropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Nitropyridin-4-amine, 3-Nitro-4-pyridylamine, 3-Nitropyridin-4-ylamine
OR13224-25G OR13224-5G
APOSOR13224-25GEA 42.2 EUR
APOSOR13224-25G APOSOR13224-5G
4-Amino-3-nitropyridine
4-Amino-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 200…207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00160304
Número CAS: 1681-37-4