Print…
Benzotriazol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2,3-Benzotriazole, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole
OR13222-1KG OR13222-250G OR13222-500G
APOSOR13222-1KGEA 60.9 EUR
APOSOR13222-1KG APOSOR13222-250G APOSOR13222-500G
Benzotriazol
Benzotriazole
Fórmula: C₆H₅N₃
Peso Molecular: 119.13 g/mol
Ponto de ebulição: 204 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 96…99 °C
Densidade: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005699
Número CAS: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
Merck Index: 13,01109