Print…
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1,3-dichlorobenzene
OR13219-100G OR13219-25G OR13219-5G
APOSOR13219-100GEA 97.3 EUR
APOSOR13219-100G APOSOR13219-25G APOSOR13219-5G
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
Fórmula: C₆H₃BrCl₂
Ponto de ebulição: 241…243 °C
Ponto de Fusão: 59…64 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000574
Número CAS: 19393-92-1
EINECS: 243-018-6