Print…
Nitrato de cálcio tetrahidratado
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR13216-100G OR13216-2.5KG
APOSOR13216-100GEA 23.2 EUR
APOSOR13216-100G APOSOR13216-2.5KG
Nitrato de cálcio tetrahidratado
Nitrato de cálcio tetrahidratado
Fórmula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Peso Molecular: 236.15 g/mol
Ponto de ebulição: 132 °C
Ponto de Fusão: 40…45 °C
Densidade: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149604
Número CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,01687