Print…
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR13210-100G OR13210-25G
APOSOR13210-100GEA 0 EUR
APOSOR13210-100G APOSOR13210-25G
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
Fórmula: C₁₅H₁₁ClO₂
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001138
Número CAS: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II