Print…
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
OR13194-5G OR13194-25G OR13194-100G
APOSOR13194-5GEA 21.9 EUR
APOSOR13194-5G APOSOR13194-25G APOSOR13194-100G
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate 98+%
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Fórmula: C₆H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 138…140 °C/3mmHg
Ponto de Fusão: 78…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010844
Número CAS: 37622-90-5