Print…
1,1,3,3-Tetramethoxypropane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
OR13192-1KG OR13192-25G OR13192-100G OR13192-500G
APOSOR13192-1KGEA 300 EUR
APOSOR13192-1KG APOSOR13192-25G APOSOR13192-100G APOSOR13192-500G
1,1,3,3-Tetramethoxypropane 97%
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Fórmula: C₇H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 182…183 °C
Densidade: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008488
Número CAS: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
UN: 1993
ADR: 3,III