Print…
Ácido glicólico 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR13191-100G OR13191-500G
APOSOR13191-100GEA 0 EUR
APOSOR13191-100G APOSOR13191-500G
Ácido glicólico 98%
Ácido glicólico
Fórmula: C₂H₄O₃
Ponto de Fusão: 74…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004312
Número CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8,II