Print…
Methyl cyanoacetate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13190-100G OR13190-500G
APOSOR13190-100GEA 75.4 EUR
APOSOR13190-100G APOSOR13190-500G
Methyl cyanoacetate 99%
Methyl cyanoacetate
Fórmula: C₄H₅NO₂
Ponto de ebulição: 204…207 °C
Ponto de Fusão: –13 °C
Densidade: 1,123 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001939
Número CAS: 105-34-0
EINECS: 203-288-8