Print…
2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1319-10G OR1319-1G OR1319-5G
APOSOR1319-10GEA 841 EUR
APOSOR1319-10G APOSOR1319-1G APOSOR1319-5G
2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
2-Oxaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 26…28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00661793
Número CAS: 5623-90-5