Print…
Methyl isonicotinate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, 4-Picolinic acid methyl ester, Methyl 4-pyridinecarboxylate, Pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Isonicotinic acid methyl ester
OR13188-100G OR13188-1G
APOSOR13188-100GEA 79.9 EUR
APOSOR13188-100G APOSOR13188-1G
Methyl isonicotinate 97%
Methyl isonicotinate
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de ebulição: 207…209 °C
Ponto de Fusão: 8…8,5 °C
Densidade: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006427
Número CAS: 2459-09-8
EINECS: 219-546-8