Print…
4-Hidroxibenzaldeído
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13187-1KG OR13187-500G OR13187-5KG
APOSOR13187-1KGEA 46.4 EUR
APOSOR13187-1KG APOSOR13187-500G APOSOR13187-5KG
4-Hidroxibenzaldeído
4-Hidroxibenzaldeído
Fórmula: C₇H₆O₂
Peso Molecular: 122.12 g/mol
Ponto de ebulição: 191 °C/50mmHg
Ponto de Fusão: 112…116 °C
Densidade: 1.129 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006939
Número CAS: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 13,04836