Print…
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13183-1G OR13183-5G
APOSOR13183-1GEA 120 EUR
APOSOR13183-1G APOSOR13183-5G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Peso Molecular: 216.24 g/mol
Ponto de Fusão: 160…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03011525
Número CAS: 81282-82-8