Print…
2-Amino-5-bromopyrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13181-25G OR13181-5G
APOSOR13181-25GEA 30.6 EUR
APOSOR13181-25G APOSOR13181-5G
2-Amino-5-bromopyrazine
2-Amino-5-bromopyrazine
Fórmula: C₄H₄BrN₃
Ponto de Fusão: 113…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00235015
Número CAS: 59489-71-3