Print…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13174-1G OR13174-5G OR13174-25G
APOSOR13174-1GEA 0 EUR
APOSOR13174-1G APOSOR13174-5G APOSOR13174-25G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula: C₁₄H₂₃BO₄
Ponto de Fusão: 60…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04115656
Número CAS: 680596-79-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III