Print…
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(3-Boronophenyl)acrylic acid, 3-(2-Carboxyvinyl)benzeneboronic acid
OR13173-1G OR13173-5G
APOSOR13173-1GEA 79.9 EUR
APOSOR13173-1G APOSOR13173-5G
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid 97+%
3-(2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₉BO₄
Ponto de Fusão: 218 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01075738
Número CAS: 216144-91-1