Print…
1-Cycloheptenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR13164-1G OR13164-250MG
APOSOR13164-1GEA 1030 EUR
APOSOR13164-1G APOSOR13164-250MG
1-Cycloheptenylboronic acid 97%
1-Cycloheptenylboronic acid
Fórmula: C₇H₁₃BO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04115655
Número CAS: 835882-35-4