Print…
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid, 3-(3-Boronophenyl)propanoic acid
OR13162-1G OR13162-5G
APOSOR13162-1GEA 224 EUR
APOSOR13162-1G APOSOR13162-5G
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 96%
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₁BO₄
Ponto de Fusão: 166…169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115649
Número CAS: 693803-17-7