Print…
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(3-Methoxy-3-oxopropyl)phenyl)boronic acid
OR13161-1G OR13161-5G
APOSOR13161-1GEA 162 EUR
APOSOR13161-1G APOSOR13161-5G
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 98%
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃BO₄
Ponto de Fusão: 96…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04115648
Número CAS: 833472-82-5