Print…
Piperazina 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR13160-500G OR13160-100G
APOSOR13160-500GEA 65.4 EUR
APOSOR13160-500G APOSOR13160-100G
Piperazina 97%
Piperazina
Fórmula: C₄H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 145…148 °C
Ponto de Fusão: 108…113 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005953
Número CAS: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III