Print…
3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13155-5G OR13155-25G
APOSOR13155-5GEA 0 EUR
APOSOR13155-5G APOSOR13155-25G
3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BClO₃
Ponto de Fusão: 238…242 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04039888
Número CAS: 175883-60-0