Print…
Thiazole-4-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Thiazole-4-carbaldehyde
OR13153-1G OR13153-500MG OR13153-5G
APOSOR13153-1GEA 43.5 EUR
APOSOR13153-1G APOSOR13153-500MG APOSOR13153-5G
Thiazole-4-carboxaldehyde
Thiazole-4-carboxaldehyde
Fórmula: C₄H₃NOS
Ponto de Fusão: 61…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00626896
Número CAS: 3364-80-5