Print…
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR13152-1G OR13152-500MG
APOSOR13152-1GEA 88.6 EUR
APOSOR13152-1G APOSOR13152-500MG
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
Fórmula: C₁₅H₁₂O₃
Ponto de Fusão: 114…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00736661
Número CAS: 77124-20-0