Print…
3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2E)-3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
OR13151-1G OR13151-5G
APOSOR13151-1GEA 336 EUR
APOSOR13151-1G APOSOR13151-5G
3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
3-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acrylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₀O₄
Ponto de Fusão: 196…198 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00168684
Número CAS: 14939-91-4