Print…
2-Bromobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: o-Bromobenzaldehyde
OR13136-100G OR13136-25G
APOSOR13136-100GEA 24.8 EUR
APOSOR13136-100G APOSOR13136-25G
2-Bromobenzaldehyde
2-Bromobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₅BrO
Ponto de ebulição: 228…230 °C
Ponto de Fusão: 16…21 °C
Densidade: 1,585 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003300
Número CAS: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2